Få mere at vide
Cerium(III) Nitrate, Extra Pure, SLR, Low In Other Rare Earths, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10660501 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
100g, Plastic powder jar
Artikelnummer.
10660501 100g, Plastic powder jar
1 options
Artikelnummer. 10660501 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3780/48
Antal Pris
1 1909.50 DKK / 100g
12 1904.72 DKK / 100g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 10294-41-4
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel CeN3O9·6H2O
MDL nummer 149631
Formel vægt 434.22g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.