Få mere at vide
Cerium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 15471047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471047 25 g 25g
11386888 1 g 1g
11376888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013641.14
Request Bulk or Custom Format
Used as a pharmaceutical intermediate. | CAS: 7790-87-6 | CeI3
Cerium(III)iodid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-87-6
Molekylær formel CeI3
MDL nummer MFCD00049423
Synonym Cerium triiodide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) iodide
Smeltepunkt 766°C
Emballage Ampuleret under argon
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 520.83
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver