Få mere at vide
Cerium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11386888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386888 1 g 1g
11376888 5 g 5g
15471047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11386888 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013641.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Used as a pharmaceutical intermediate. | CAS: 7790-87-6 | CeI3
Cerium(III)iodid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-87-6
Molekylær formel CeI3
MDL nummer MFCD00049423
Synonym Cerium triiodide
Specifica
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) iodide
Smeltepunkt 766°C
Emballage Ampuleret under argon
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 520.83
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.