Få mere at vide
Cerium(III)fluorid, vandfri, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364108
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364108 10 g 10g
11374108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041408.09
Request Bulk or Custom Format
Til vakuumaflejring
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-88-5
Molekylær formel CeF3
Molekylvægt (g/mol) 197.111
MDL nummer MFCD00010932
InChI nøgle QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
IUPAC navn cerium(3+);trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼2300°C
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) fluoride
Smeltepunkt 1460°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,1998
Formel vægt 197.12
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.16 g/mL