Få mere at vide
Cerium(III) fluoride, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049751
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11377997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 021118.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-88-5 | CeF3 | 197.111 g/mol
Cerium(III)fluorid bruges til at fremstille Lewis syre. Det anses for at være det mest effektive glaspoleringsmiddel til optisk polering med høj præcision. Ceriumfluorid anvendes som et kerneadditiv for at forbedre egenskaberne af den endelige svejsning. Fluoridet giver stabilitet til lysbuen og modificerer også opførselen af det smeltede metal, der strømmer ind i svejsningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-88-5
Molekylær formel CeF3
Molekylvægt (g/mol) 197.111
MDL nummer MFCD00010932
InChI nøgle QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
IUPAC navn cerium(3+);trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼2300°C
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) fluoride
Smeltepunkt 1460°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,1998
Opløselighedsinformation Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water
Formel vægt 197.12
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.16 g/mL