Få mere at vide
Cerium(III) fluoride, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Cerium(III)fluorid bruges til at fremstille Lewis syre. Det anses for at være det mest effektive glaspoleringsmiddel til optisk polering med høj præcision. Ceriumfluorid anvendes som et kerneadditiv for at forbedre egenskaberne af den endelige svejsning. Fluoridet giver stabilitet til lysbuen og modificerer også opførselen af det smeltede metal, der strømmer ind i svejsningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ∼2300°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1460°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,1998 |
| Opløselighedsinformation | Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water |
| Formel vægt | 197.12 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |