Få mere at vide
Cerium(III)chlorid, ultratør, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11405050
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405050 100 g 100g
11343867 5 g 5g
11333867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035688.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246,466 g/mol
Cerium(III)chlorid bruges i glødegaskapper, spektrografi og polymerisation af olefiner. Det fungerer som en Lewis syre og anvendes i Friedel-Crafts alkylerings- og acyleringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af andre ceriumsalte, såsom cerium(III)trifluormethansulfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-86-5
Molekylær formel CeCl3
Molekylvægt (g/mol) 246.466
MDL nummer MFCD00010929
InChI nøgle VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC navn cerium(3+);trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1727 °C
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) chloride
Smeltepunkt 848 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, syrer og acetone.
Formel vægt 246.48
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvide krystallinske perler
Tæthed 3.92