Få mere at vide
Cerium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11333867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333867 25 g 25g
11343867 5 g 5g
11405050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035688.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.466 g/mol
Cerium(III)chlorid bruges i glødegaskapper, spektrografi og polymerisation af olefiner. Det fungerer som en Lewis syre og anvendes i Friedel-Crafts alkylerings- og acyleringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af andre ceriumsalte, såsom cerium(III)trifluormethansulfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-86-5
Molekylær formel CeCl3
Molekylvægt (g/mol) 246.466
MDL nummer MFCD00010929
InChI nøgle VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC navn cerium(3+);trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1727°C
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) chloride
Smeltepunkt 848°C
Navn note ultra dry, (REO)
Farve Grå til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Merck Index 14,1997
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,acids and acetone.
Formel vægt 246.48
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Emballage Ampuleret under argon
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.92