Få mere at vide
Cerium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Description
Cerium(III)chloridhydrat bruges som et vigtigt råmateriale til fremstilling af andre ceriumsalte såsom cerium(III)trifluormethansulfonat. Det bruges til omdannelse af estere til allylsilaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) chloride hydrate |
| Navn note | Rare Earth Oxides Content |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and strong mineral acids. |
| Formel vægt | 246.48 (Anhydrous) |
| Følsomhed | Air sensitive; Hygroscopic |