Få mere at vide
Cerium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11381079
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381079 50 g 50g
11391079 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011325.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-76-8 | CeCl3 | 246.47 g/mol
Cerium(III)chloridhydrat bruges som et vigtigt råmateriale til fremstilling af andre ceriumsalte såsom cerium(III)trifluormethansulfonat. Det bruges til omdannelse af estere til allylsilaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19423-76-8
Molekylær formel CeCl3
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149633
InChI nøgle VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Cerous chloride
IUPAC navn cerium(3+)-hydrattrichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) chloride hydrate
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Soluble in water and strong mineral acids.
Formel vægt 246.48 (Anhydrous)
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic