Få mere at vide
Cerium(III) chlorid heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30363155
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30363155 10 g
1 options
Artikelnummer. 30363155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC27705810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) Chloride Heptahydrate
CAS 18618-55-8
Molekylær formel CeCl3 . 7(H2O)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
IUPAC navn cerium(3+); trichlorid; heptahydrat
Molekylvægt (g/mol) 372.58
Formel vægt 370.8859