Få mere at vide
Cerium(III)chloridheptahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020853
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11409793
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12947.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O
Cerium(III)chloridheptahydrat anvendes til fremstilling af allylsilaner ud fra estere. Det bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese i stedet for natriumborhydrid. Ved luche-reaktion giver carvon selektivt allylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cerium(III)chloridheptahydrat anvendes til fremstilling af allylsilaner ud fra estere. Det bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese i stedet for natriumborhydrid. Ved luche-reaktion giver carvon selektivt allylalkohol.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol og acetone. Lidt opløseligt i tetrahydrofuran. Uopløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18618-55-8
Molekylær formel CeCl3·7H2O
MDL nummer MFCD00149634
Synonym Cerous chloride heptahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) chloride heptahydrate
Mængde 50 g
Merck Index 14,1997
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Formel vægt 372.60 (246.48 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium chloride heptahydrate