Få mere at vide
Cerium(III)chlorid heptahydrat, 99%
Beskrivelse
Cerium(III)chloridheptahydrat anvendes til fremstilling af allylsilaner ud fra estere. Det bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese i stedet for natriumborhydrid. Ved luche-reaktion giver carvon selektivt allylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cerium(III)chloridheptahydrat anvendes til fremstilling af allylsilaner ud fra estere. Det bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese i stedet for natriumborhydrid. Ved luche-reaktion giver carvon selektivt allylalkohol.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol og acetone. Lidt opløseligt i tetrahydrofuran. Uopløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) chloride heptahydrate |
| Mængde | 1000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1997 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkohol, vand og acetone. Let opløselig i tetrahydrofuran. |
| Formel vægt | 372,60 (246,48 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |