Få mere at vide
Cerium(III)chlorid heptahydrat, 99%
Beskrivelse
Cerium(III)chloridheptahydrat anvendes til fremstilling af allylsilaner ud fra estere. Det bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese i stedet for natriumborhydrid. Ved luche-reaktion giver carvon selektivt allylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cerium(III)chloridheptahydrat anvendes til fremstilling af allylsilaner ud fra estere. Det bruges som et reduktionsmiddel i organisk syntese i stedet for natriumborhydrid. Ved luche-reaktion giver carvon selektivt allylalkohol.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol og acetone. Lidt opløseligt i tetrahydrofuran. Uopløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) chloride heptahydrate |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 14,1997 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkohol, vand og acetone. Let opløselig i tetrahydrofuran. |
| Formel vægt | 372,60 (246,48 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
Sikkerhed og håndtering
- Cerium(III) chloride heptahydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium chloride heptahydrate