Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) chloride heptahydrate |
| Smeltepunkt | 848,0 °C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 3.97 |
| Lineær formel | CeCl3·7H2O |
| Vis mere |