Få mere at vide
Cerium(III)chlorid heptahydrat, 99%
Artikelnummer. 10688124 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10688124 25 g Glasflaske 25g
10082710 100 g Glasflaske 100g
10732831 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10688124 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211820250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O | 372,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18618-55-8
Molekylær formel CeCl3·7H2O
Molekylvægt (g/mol) 372.58
MDL nummer MFCD00149634
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) chloride heptahydrate
Smeltepunkt 848,0 °C
Navn note 99%
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Lineær formel CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Merck Index 10, 1956
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 372.58
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Tæthed 3.97
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.