Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) chloride heptahydrate |
| Smeltepunkt | 848.0°C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | CeCl3·7H2O |
| Fieser | 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314 |
| Merck Index | 10, 1956 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cerium(III) chloride heptahydrate
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium chloride heptahydrate, Cerium chloride (CeCl3)