Få mere at vide
Cerium(III)chlorid, anhydr, 99,5% (REO)
Artikelnummer. 11327997
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327997 250 g 250g
11317997 10 g 10g
11307997 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 021112.30
 Begrænset vare
På lager
For glødepærer gaskapper, spektrografi, polymerisation af olefiner | CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246,466 g/mol
Cerium(III)chlorid bruges i glødegaskapper, spektrografi og polymerisation af olefiner. Det fungerer som en Lewis syre og anvendes i Friedel-Crafts alkylerings- og acyleringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af andre ceriumsalte, såsom cerium(III)trifluormethansulfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-86-5
Molekylær formel CeCl3
Molekylvægt (g/mol) 246.466
MDL nummer MFCD00010929
InChI nøgle VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC navn cerium(3+);trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1727 °C
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) chloride
Smeltepunkt 848 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, acetone, syrer. Opløseligt i vand, ethanol og acetone.
Formel vægt 246.48
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 3.92