Få mere at vide
Cerium(III)chlorid, vandfrit, 99,5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407351
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317997 10 g 10g
11307997 50 g 50g
11327997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 021112.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til glødende gaskapper, spektrografi, polymerisering af olefiner
Cerium(III)chlorid bruges i glødegaskapper, spektrografi og polymerisation af olefiner. Det fungerer som en Lewis syre og anvendes i Friedel-Crafts alkylerings- og acyleringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af andre ceriumsalte, såsom cerium(III)trifluormethansulfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-86-5
Molekylær formel CeCl3
Molekylvægt (g/mol) 246.466
MDL nummer MFCD00010929
InChI nøgle VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC navn cerium(3+);trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1727°C
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) chloride
Smeltepunkt 848°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone.
Formel vægt 246.48
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 3.92 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) chloride anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium(III) chlorideanhydrous