Få mere at vide
Cerium(III)chlorid, 99,9%, rent, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734717 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10213012
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-86-5
Molekylær formel CeCl3
Molekylvægt (g/mol) 246.48
MDL nummer MFCD00010929
InChI nøgle VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC navn cerium(3+);trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1727.0°C
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) chloride
Smeltepunkt 848.0°C
Navn note Anhdrous
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel CeCl3
Merck Index 15, 1996
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 246.48
Procent renhed 99.9%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium chloride