Tekniske data
| Kogepunkt | 1727,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 848,0 °C |
| Navn note | Anhdrous |
| Farve | Hvid til Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.90% |
| Lineær formel | CeCl3 |
| Merck Index | 15, 1996 |
| Vis mere |