Få mere at vide
Cerium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.999% (REO)
Artikelnummer. 11485200
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485200 25 g 25g
11495200 100 g 100g
11405210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044496.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Cerium(III)carbonathydrat bruges til fremstilling af ceriumchlorid og glødelamper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54451-25-1
Molekylær formel C3Ce2O9
Molekylvægt (g/mol) 460.26
MDL nummer MFCD00149635
InChI nøgle GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC navn dicerium(3+)tricarbonat
SMIL [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Cerium (III) carbonate hydrate
Smeltepunkt 848°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,1996
Opløselighedsinformation Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water.
Formel vægt 460.27 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Reacton
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.