Få mere at vide
Cerium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Råmateriale af forskellige højrente ceriumkomplekser og højgradigt poleringspulver. Ceriumcarbonat bruges til at affarve glas ved at holde jern i sin jernholdige tilstand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) carbonate hydrate |
| Smeltepunkt | 848°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids. |
| IUPAC navn | dicerium(3+)tricarbonat |
| Formel vægt | 460.27 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.