Få mere at vide
Cerium(III) carbonathydrat, REacton™ 99,9% (REO)
Description
Råmateriale af forskellige højrente ceriumkomplekser og højgradigt poleringspulver. Ceriumcarbonat bruges til at affarve glas ved at holde jern i sin jernholdige tilstand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) carbonate hydrate |
| Smeltepunkt | 848 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselige indfortyndede mineralsyrer. |
| IUPAC navn | cerium(3+);tricarbonat;hydrat |
| Show More |