Få mere at vide
Cerium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11327118
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327118 100 g 100g
11337118 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015295.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Råmateriale af forskellige højrente ceriumkomplekser og højgradigt poleringspulver. Ceriumcarbonat bruges til at affarve glas ved at holde jern i sin jernholdige tilstand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54451-25-1
Molekylær formel C3Ce2O9
Molekylvægt (g/mol) 460.26
MDL nummer MFCD00149635
InChI nøgle GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
SMIL [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) carbonate hydrate
Smeltepunkt 848°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids.
IUPAC navn dicerium(3+)tricarbonat
Formel vægt 460.27 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic