Få mere at vide
Cerium(III) carbonate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3212486 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10776573
Brand: Thermo Scientific Acros 379400100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54451-25-1
Molekylær formel C3Ce2O9
Molekylvægt (g/mol) 460.26
MDL nummer MFCD00149635
InChI nøgle GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC navn cerium(3+);tricarbonat;hydrat
SMIL [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) carbonate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel Ce(CO3)3·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 460.27
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis