Få mere at vide
Cerium(III) carbonate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10087002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10087002 250 g Glasflaske 250g
10776573 10 g Glasflaske 10g
10033872 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10087002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379402500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54451-25-1
Molekylær formel C3Ce2O9
Molekylvægt (g/mol) 460.26
MDL nummer MFCD00149635
InChI nøgle GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC navn cerium(3+);tricarbonat;hydrat
SMIL [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) carbonate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel Ce(CO3)3·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 460.27
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.