Få mere at vide
Cerium(III) carbonathydrat, 99,9 %, (spormetalbasis)
Codice prodotto. 10033872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage Dimensione della confezione
10033872 50 g Glasflaske 50g
10776573 10 g Glasflaske 10g
10087002 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10033872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 379400500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 DKK
    370.65 DKK / 50g
    Spare 66.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54451-25-1
Molekylær formel C3Ce2O9
Molekylvægt (g/mol) 460.26
MDL nummer MFCD00149635
InChI nøgle GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC navn cerium(3+);tricarbonat;hydrat
SMIL [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) carbonate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel Ce(CO3)3·xH2O
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 460.27
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.