Få mere at vide
Cerium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047194.06
| Mængde | 5g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Kemiske identifikatorer
| 14457-87-5 | |
| MFCD00016004 |
Tekniske data
| Cerium(III) bromide | |
| 14457-87-5 | |
| (metals basis) | |
| 14,1995 | |
| 379.83 | |
| Odorless | |
| Hygroscopic |
| Ultra dry | |
| 5g | |
| MFCD00016004 | |
| Soluble in water. | |
| 99.99% | |
| Ampule | |
| 5.18 g/mL |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.