Få mere at vide
Cerium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11420271
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420271 25 g 25g
11323948 1 g 1g
11333948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420271 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040373.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III)bromid anvendes som et additiv til kemisk reagens. Udopede enkeltkrystaller af CeBr3 har vist sig lovende som enγ -strålescintillationsdetektor i nuklear ikke-spredningstest, medicinsk billeddannelse, miljøsanering og olieefterforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14457-87-5
Molekylær formel Br3Ce
Molekylvægt (g/mol) 379.83
MDL nummer MFCD00016004
InChI nøgle MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Synonym Cerium tribromide; Cerous bromide
IUPAC navn cerium(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1560°C
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) bromide
Smeltepunkt 733°C
Navn note Ultra dry
Farve Grå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,1995
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 379.83
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.18 g/mL