Få mere at vide
Cerium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Cerium(III)bromid anvendes som et additiv til kemisk reagens. Udopede enkeltkrystaller af CeBr3 har vist sig lovende som enγ -strålescintillationsdetektor i nuklear ikke-spredningstest, medicinsk billeddannelse, miljøsanering og olieefterforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1560°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) bromide |
| Smeltepunkt | 733°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Farve | Grå til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,1995 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Vis mere |