Få mere at vide
Cerium(III) bromide hydrate, 99%
Artikelnummer. 11490750
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490750 100 g 100g
11480750 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044447.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III)bromidhydrat bruges i sikkerhedsdetektorer, medicinsk billeddannelse og geofysikdetektorer,γ -strålescintillationsdetektor i nuklear ikke-spredningstest, medicinsk billeddannelse, miljøsanering og olieefterforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14457-87-5
Molekylær formel Br3Ce
Molekylvægt (g/mol) 379.83
MDL nummer MFCD00016004
InChI nøgle MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn cerium(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium (III) bromide hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 379.83 (Anhydrous)
Procent renhed 99%