Få mere at vide
Cerium(III) bromide hydrate, 99%
Beskrivelse
Cerium(III)bromidhydrat bruges i sikkerhedsdetektorer, medicinsk billeddannelse og geofysikdetektorer,γ -strålescintillationsdetektor i nuklear ikke-spredningstest, medicinsk billeddannelse, miljøsanering og olieefterforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium (III) bromide hydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 379.83 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |