Få mere at vide
Cerium(III)bromidhydrat, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410730
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410730 10 g 10g
11420730 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044432.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III)-bromid bruges på følgende måder, CeBr3-doteret lanthanbromid-enkeltkrystaller er kendt for at udvise overlegne scintillationsegenskaber til anvendelser i sikkerheds-, medicinsk billeddannelse og geofysikdetektorer. Udopede enkeltkrystaller af CeBr3 har vist sig lovende som enγ -strålescintillationsdetektor i nuklear ikke-spredningstestning, medicinsk billeddannelse, miljøsanering og olieefterforskning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14457-87-5
Molekylær formel Br3Ce
Molekylvægt (g/mol) 379.83
MDL nummer MFCD00016004
InChI nøgle MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn cerium(3+)tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium (III) bromide hydrate
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1995
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 379.83 (Anhydrous)
Procent renhed 99.998%