Få mere at vide
Cerium(III) ammoniumnitrattetrahydrat, reagenskvalitet
Beskrivelse
Et nyttigt oxidationsmiddel til organisk syntese. Dette kemikalie er også nyttigt til syntese af quinoxalinderivater, som er nyttige som DNA-spaltningsmidler, farvestoffer og organiske halvledere. Bruges til at frigive organiske ligander fra metalcarbonyler. Hvorved metallet oxideres, dannes kulilte, og den organiske ligand frigives.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate |
| Navn note | For reagenskvalitet |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Udseende | Hvid krystallinsk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 558,28 (486,22 Vandfri) |
| Grad | Reagens |