Få mere at vide
Cerium(III)acetat sesquihydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048719
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11361079
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011324.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 537-00-8 | C6H9CeO6 | 317.248 g/mol
Cerium(III)acetat bruges i kombination med bromidion, katalyserer væskefaseautooxidation af cresoler. Det bruges i glasfremstilling, glaspolering, optisk glasfremstilling og -polering, pigmenter, farma, elektroniske specialkemikalier, olie- og tørremidler, farvestoffer og pigmenter, papirindustri mv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 537-00-8
Molekylær formel C6H9CeO6
Molekylvægt (g/mol) 317.248
MDL nummer MFCD00051060
InChI nøgle VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
PubChem CID 10826
IUPAC navn cerium(3+);triacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) acetate sesquihydrate
Smeltepunkt 308°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water (265g/L) at 15°C.
Formel vægt 344.28 (317.26 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton