Få mere at vide
Cerium(III)acetat sesquihydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371079
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371079 50 g 50g
11361079 10 g 10g
11351079 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011324.18
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 537-00-8 | C6H9CeO6 | 317.248 g/mol
Cerium(III)acetat bruges i kombination med bromidion, katalyserer væskefaseautooxidation af cresoler. Det bruges i glasfremstilling, glaspolering, optisk glasfremstilling og -polering, pigmenter, farma, elektroniske specialkemikalier, olie- og tørremidler, farvestoffer og pigmenter, papirindustri mv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-00-8
Molekylær formel C6H9CeO6
Molekylvægt (g/mol) 317.248
MDL nummer MFCD00051060
InChI nøgle VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
PubChem CID 10826
IUPAC navn cerium(3+);triacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) acetate sesquihydrate
Smeltepunkt 308°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water (265g/L) at 15°C.
Formel vægt 344.28 (317.26 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.