Få mere at vide
Cerium(III)acetat sesquihydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cerium(III)acetat bruges i kombination med bromidion, katalyserer væskefaseautooxidation af cresoler. Det bruges i glasfremstilling, glaspolering, optisk glasfremstilling og -polering, pigmenter, farma, elektroniske specialkemikalier, olie- og tørremidler, farvestoffer og pigmenter, papirindustri mv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) acetate sesquihydrate |
| Smeltepunkt | 308°C (decomposition) |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (265g/L) at 15°C. |
| Formel vægt | 344.28 (317.26 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |