Få mere at vide
Cerium(III) acetate hydrate, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059335
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11430730
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044433.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 206996-60-3 | C6H9CeO6 | 317.25 g/mol
Cerium(III)acetathydrat anvendes i tynde fim-bufferlag egnet til højκ dielektrikum ved sol-gel-rute. Og det bruges også som en katalysator til auto-oxidation af cresoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206996-60-3
Molekylær formel C6H9CeO6
Molekylvægt (g/mol) 317.25
MDL nummer MFCD00051060
InChI nøgle VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn cerium(3+)triacetat
SMIL [Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium (III) acetate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ce(C2H3O2)3·xH2O
Opløselighedsinformation Soluble in water( 3.5g/L).
Formel vægt 317.26 (Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) acetate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium(III) acetatehydrate