Få mere at vide
Cerium(III) 2-ethylhexanoate, 49% in 2-ethylhexanoic acid, Ce 12%
Artikelnummer. p-7051100
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11328418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040451.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56797-01-4 | C24H45CeO6 | 569.73 g/mol
Anvendes som katalysator, malingstørrer, plasttilsætning. Som forløberen til fremstilling af uorganiske nanopartikler i olie-i-vand mikroemulsioner. Den toluenbaserede precursoropløsning blev sammensat ved at blande gadolinium (III) 2-ethylhexanoat og cerium (III) 2-ethylhexanoat for at opnå den rigtige støkiometri. For ceriumoxid/zirconiumoxid-precursoren blev cerium(III)-2-ethylhexanoat og zirconium(IV)-2-ethylhexanoat blandet for at resultere i et metalmolforhold Ce/Zr på 1:1 og fortyndet med xylen til et totalt metal. Tynde film af CeO 2 blev fremstillet ved en fotokemisk metode under anvendelse af tynde amorfe film af cerium(III) 2-ethylhexanoat som precursor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56797-01-4
Molekylær formel C24H45CeO6
Molekylvægt (g/mol) 569.73
MDL nummer MFCD00014004
InChI nøgle GGVUYAXGAOIFIC-UHFFFAOYNA-K
Synonym cerium iii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium salt, cerium tris 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium salt 1:?, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium 3+ salt 3:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium 3+ salt, cerium 2-ethylhexanoate, cerous 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid, cerium salt, cerium hex-cem
PubChem CID 62122
IUPAC navn cerium(3+);2-ethylhexanoat
SMIL [Ce+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) 2-ethylhexanoate
Tæthed 1.08 g/mL
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 569.74
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 49% in 2-ethylhexanoic acid, Ce 12%
Fysisk form Viskøs væske