Få mere at vide
Cerium(III) 2,4-pentanedionat hydrat
Beskrivelse
Cerium(III) 2,4-pentandionathydrat anvendt som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) 2,4-pentanedionate hydrate |
| Smeltepunkt | 131 °C til 132 °C |
| Farve | Rød til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | cerium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;hydrat |
| Formel vægt | 437,44 (Vandfri Vand) |