Få mere at vide
Ceriumfolie, 1,0 mm tyk, 99,9 % (REO)
Artikelnummer. 11335749
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335749 50 x 50 mm Hver
11311198 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010139.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-45-1
Molekylær formel Ce
Molekylvægt (g/mol) 140.12
MDL nummer MFCD00010924
InChI nøgle GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC navn cerium
SMIL [Ce]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium foil
Farve Sølv til grå
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈4,2g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1333
Procent renhed 99.9%