Få mere at vide
Ceriumfolie, 0,62 mm tyk, 99,9 % (REO)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cerium foil |
| Farve | Sølv til grå |
| Navn note | 0,62 mm (0,024 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈2,6g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1333 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cerium foil
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend CO2,sand,slukningspulver til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.