Få mere at vide
Cerium foil, 0.62mm (0.024in) thick, 99.9% (REO)
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium foil |
| Farve | Sølv til grå |
| Navn note | 0.62mm (0.024 in.) thick |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈2.6g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1333 |
| Vis mere |