Få mere at vide
Ceriumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium Chloride |
| CAS | 7790-86-5 |
| Molekylær formel | CeCl3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Cerium Trichloride, Cerium(III) Chloride, Cerous Chloride, Cerous(III) Chloride, NSC 84267 |
| InChI formel | InChI=1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMIL | Cl[Ce](Cl)Cl |
| IUPAC navn | Triklorcerium |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.48 |
| Formel vægt | 244.812 |