Få mere at vide
Ceritinib, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17770649 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17770649 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17770649 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469322500
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ceritinib
CAS 1032900-25-6
Mængde 250 mg
Smeltepunkt 172 °C til 177 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C28H36Cl N5O3S
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Renhed ≥97,5 %