Få mere at vide
Ceric Ammoniumsulfat Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30362075
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30362075 1 g
1 options
Artikelnummer. 30362075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2625701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cerium sulfate
CAS 10378-47-9
Molekylær formel Ce . 4 H O4 S . 2 H2 O . 4 H3 N
Mængde 1 g
Synonym Diammonium cerium(IV) sulphate
InChI formel InChI=1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
SMIL N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn azane; cerium(4+); hydrogensulfat; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 632.55
Formel vægt 631.871