Få mere at vide
Ceric Ammonium Nitrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ceric Ammonium Nitrate |
| CAS | 16774-21-3 |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | (NH4)2Ce(NO3)6 |
| Formel vægt | 548.22 |
| Grad | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Emballage | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.