Få mere at vide
cerebellin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438069
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438069 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 15438069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66631.M^
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerebellin
CAS 94071-26-8
Farve Hvid
Molekylær formel C69H113N23O23
MDL nummer MFCD00167553
Mængde 1 mg
Synonym cerebellin, cerebellin rat, cerebellin rat 9ci, nh2-ser-gly-ser-ala-lys-val-ala-phe-ser-ala-ile-arg-ser-thr-asn-his-oh
InChI nøgle ADHFFUOAOLWHGU-JPDUFPOXSA-N
SMIL CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3R)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[-2S)-2-[-2S) )-2-[(2S)-2-{2-[(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamido]acetamido}-3-hydroxypropanamido]propanamido]hexanamido]-3-methyl Ibutanamido]propanamido]-3-phenylpropanamido]-3-hydroxypropanamido]propanamido]-3-methylpentanamido]-5-carbamimidamidopentanamido]-3-hydroxypropanamido]-3-hydroxybutanamido]-3-carbamoylpropanamido]-3-(1H-imid)propazolsyre syre
Molekylvægt (g/mol) 1632.80
PubChem CID 25078121
Formel vægt 1632.8
Fysisk form Fast stof