Få mere at vide
MedChemExpress Cerebellin
Artikelnummer. 16439608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16439608 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16439608 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1544
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress Cerebellin is a neuromodulatory peptide widely distributed in the central nervous system.
Tekniske data
CAS 94071-26-8
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1632.78 g/mol
Produkttype Peptides